주요 문서
SY3H315B0E9F
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.02
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
InChI key
CUKSTNNYAHZPRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36964.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36964.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)