주요 문서
SY3H315B0E87
Synthonix Corporation
6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.04
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
VGGUXXXEJBQZHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Pale-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/36893.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36893.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)