주요 문서
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
InChI key
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)