주요 문서
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)