주요 문서
SY3H3099510B
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-methylthiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.05
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3
InChI key
IIMLZWMRQNCPTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5072.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5072.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)