Iupac Name
methyl 6-bromo-3-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3
InChI key
ZDLDHAIWCZRNOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or yellow-green solid
Product Link
https://synthonix.com/9913.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9913.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.