주요 문서
SY3H304528E4
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.55
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-9H-purine
Inchi Code
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow green - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/32175.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32175.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)