주요 문서
SY3H30324D95
Synthonix Corporation
2-(2-But-3-ynyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
2-(2-(but-3-yn-1-yl)-1,3-dioxolan-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-3-4-9(5-6-10)11-7-8-12-9/h1,10H,3-8H2
InChI key
HSNUDHDRWVLMOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6246.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6246.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)