주요 문서
SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
InChI key
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95-98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25441.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)