주요 문서
SY3H11AB1F7C
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2.2ClH/c9-7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2;2*1H
InChI key
BCOZQULMJVQNJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31695.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31695.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)