주요 문서
SY3H11AB1F6B
Synthonix Corporation
1-Boc-4-(Cyanomethyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanomethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-5-10(4-7-13)6-9-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI key
LARQASBBVGBMDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/22681.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22681.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)