주요 문서
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
InChI key
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)