콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
104.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
InChI key
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)