주요 문서
SY3514242422
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(2R)-azetidin-2-ylmethyl]carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.71
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-7-4-5-10-7;/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12);1H/t7-;/m1./s1
InChI key
ZVMLJKVCRIASFQ-OGFXRTJISA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30071.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/30071.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)