주요 문서
SY3514242414
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18F2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)13-7-4-14(5-7)6-8(11)12/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
AFLLUKJZXKYRRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30063.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30063.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)