주요 문서
SY3514242400
Synthonix Corporation
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.23
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-6-11-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
ARSFCJSNOPPWDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30049.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30049.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)