주요 문서
SY3514242366
Synthonix Corporation
benzyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.3
MDL number:
Iupac Name
benzyl (3R)-3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14,16H,6-10H2/t12-/m1/s1
InChI key
WYLJXEXNZWQHBJ-GFCCVEGCSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30006.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30006.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)