주요 문서
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29723.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)