주요 문서
SY3514242160
Synthonix Corporation
ethyl bicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl bicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-11-9(10)8-4-6-3-7(6)5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
KJGNDKYUUHJMKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/29680.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29680.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)