주요 문서
SY3514242133
Synthonix Corporation
N-methyl-N-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.12
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-N-(3-oxetanyl)-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-9(6-2-8-3-6)7-4-10-5-7;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI key
WIROGUASPOUDJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29643.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29643.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)