주요 문서
SY3514242046
Synthonix Corporation
1-(Benzenesulfonyl)-2-methyl-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.34
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H13N3O2S/c1-10-7-11-8-12(15)9-16-14(11)17(10)20(18,19)13-5-3-2-4-6-13/h2-9H,15H2,1H3
InChI key
VVFKELIDMAIOMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29532.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29532.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)