주요 문서
SY3514241882
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-2-10-7(9)6-4-3-5-8-6/h3-5,8H,2H2,1H3
InChI key
PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22399.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22399.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)