주요 문서
SY3514241840
Synthonix Corporation
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-4-5(8(12)13)6-7(11)10-3-2-9-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
LNTXTPZUGLUCLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20195.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20195.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)