주요 문서
SY3465085213
Synthonix Corporation
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.62
MDL number:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)1-5(2-6)3-11-4-5;/h11-12H,1-4H2;1H
InChI key
BWQKNPAVNJHNLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19274.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19274.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)