주요 문서
SY3465085084
Synthonix Corporation
methyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-13-8(10(14)15-2)4-6-3-7(11)5-12-9(6)13/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
JHAUGTADVWANBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27533.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27533.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)