주요 문서
SY3465085074
Synthonix Corporation
methyl 3-iodo-1h-indole-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.08
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8INO2/c1-14-10(13)7-4-2-3-6-8(11)5-12-9(6)7/h2-5,12H,1H3
InChI key
QHKCXKOTFXOTCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27215.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/27215.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)