주요 문서
SY3465084861
Synthonix Corporation
2-iodo-5-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.05
MDL number:
Iupac Name
2-iodo-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
INGWGCDYAJKXKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24082.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24082.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)