주요 문서
SY3465084718
Synthonix Corporation
ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.6
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
XKLJHMDAGGXAMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17739.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17739.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)