주요 문서
SY3465084651
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h7,9H,1-6H2
InChI key
HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/22470.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22470.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)