주요 문서
SY3465084522
Synthonix Corporation
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.59
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
InChI key
JNIKEWVPWIHUOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/22696.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/22696.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)