주요 문서
SY3465084268
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (4-aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-13-7-4-12(14,5-8-13)6-9-13/h4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
GRVKFPSOHUZDAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20727.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20727.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)