주요 문서
SY3465084198
Synthonix Corporation
2-bromo-7-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.47
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-6-10-4-3(8)1-2-9-5(4)11-6/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI key
LBDZZEMMZIYGKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19420.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19420.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)