주요 문서
SY3465084182
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-13(9-14)6-4-10(15)5-7-13/h4-9H2,1-3H3
InChI key
KHCPHQZPEYFYRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19056.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19056.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)