주요 문서
SY3465083966
Synthonix Corporation
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.59
MDL number:
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,1,3-4H2;1H
InChI key
SJSKCHPFJJQTBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19606.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19606.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)