주요 문서
SY3432450337
Synthonix Corporation
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.65
MDL number:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxetanylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)9(14)5-15-6-9;/h1-4H,5-6,14H2;1H
InChI key
CCCYFQNKIWTERO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8453.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8453.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)