주요 문서
SY3432450292
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15640.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15640.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)