주요 문서
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI key
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)