주요 문서
SY3432449744
Synthonix Corporation
Methyl 6-hydroxyquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10-4-2-7-6-8(13)3-5-9(7)12-10/h2-6,13H,1H3
InChI key
JLJVETNNBYVBKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14983.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14983.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)