주요 문서
SY3432449659
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S,4S)-3-methoxy-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-methoxy-4-(methylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-8(12-4)9(7-13)15-5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
AAKFNMYHCBQIQV-IUCAKERBSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/14852.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14852.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)