주요 문서
SY3432449469
Synthonix Corporation
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)
InChI key
QWTQGZAUKADLTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14610.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14610.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)