주요 문서
SY3432449454
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-methoxypyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
TXEDKXSWNOQSKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14595.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14595.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)