주요 문서
SY3432449438
Synthonix Corporation
3,3-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.66
MDL number:
Iupac Name
3,3-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)5-9-4-3-6(7)8;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI key
YICWGEJJNFYUEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/15687.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15687.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)