주요 문서
SY3432449398
Synthonix Corporation
4-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.13
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-3-7-8-5(4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
PSDAFTJUUSZDOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/14534.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14534.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)