주요 문서
SY3432449165
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-methyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c1-4-5-2-3-6(8)9-7(5)11-10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
IZYSSCSXSQEXPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14260.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14260.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)