주요 문서
SY3432448697
Synthonix Corporation
trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-methyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI key
DUBXUUPBIKNFEA-HTQZYQBOSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/13675.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13675.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)