주요 문서
SY3432448596
Synthonix Corporation
3-Cyano-3-methylpyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.62
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;/h8H,2-3,5H2,1H3;1H
InChI key
JCZTVYVXESIUGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13548.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13548.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)