주요 문서
SY3432448502
Synthonix Corporation
2-Benzyloxycyclobutanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
2-(benzyloxy)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-10-6-7-11(10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI key
HRPGUVFWKDCSSX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13430.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13430.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)