주요 문서
SY3432448459
Synthonix Corporation
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
MDL number:
Iupac Name
butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-2-3-4-12-7(11)6-5-8(6,9)10/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JHIWVOJDXOSYLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13359.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13359.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)