주요 문서
SY3432448338
Synthonix Corporation
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.63
MDL number:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)3-6(4-7)1-5(10)2-6;/h5H,1-4,10H2;1H
InChI key
QXXFNNVWYZNJFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13218.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13218.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)