주요 문서
SY3432447875
Synthonix Corporation
3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H12N4/c1-2-6-9-10-7-5-8-3-4-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
InChI key
KYAGGLONXREQED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/12688.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12688.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)